Learn More
Simport™ Pipette di trasferimento monouso
Codice prodotto. p-8000443
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 ml
6 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 4000
pezzi 500
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 13496408
Marca: Simport™ P2005610S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Eliminate the hazard of broken glass and exposure to infectious materials with these all-in-one pipets. Simport™ Disposable Transfer Pipets are molded from see-through low density polyethylene and inert to biological fluids and most acids.
  • LDPE transfer pipets
  • Put an end to matching rubber bulbs with glass pipets
  • Can be sealed and refrigerated
  • Work well whenever there is a need for quick, safe transfer of fluids
  • Temperature resistant down to -196 °C. Can be gaz (EtO) sterilized
  • Choose between 12 popular models, available in several sizes, tip designs and lengths, in sterile or non-sterile packaging
  • Available with graduations
Specifica
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 1.9 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 6.7 mm
Materiale LDPE
Gocce/mL 25
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasferimento rapido e sicuro dei fluidi
Graduato
Quantità Confezione da 10
Volume (sistema metrico) 5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 15.5 cm
Tipo Pipetta di trasferimento
Monouso