Learn More
Greiner Bio-One Disposal Bag w/Biohazard symbol and print
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
780 x 600mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Non-sterile
- Polypropylene (PP) suitable for steam autoclaves
- Nominal capacities from 10L to 130L
- For single use only
Specifica
Specifica
| Descrizione | w/Biohazard symbol and print |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 65 L |
| Colore | Translucent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Hygienic disposal of contaminated laboratory items |
| Materiale | Polypropylene |
| Spessore (sistema metrico) | 0.05 mm |
| Dimensioni (L x P) | 780 x 600mm |