Learn More
Greiner Bio-One Disposal Bags
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10408892
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
1100 x 700mm
Capacità (sistema metrico):
130 L
Materiale:
Polyamide
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 10408892
Marca: Greiner Bio-One 649401
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For hygienic disposal of contaminated laboratory items. Greiner Bio-One Disposal Bags are available in polypropylene and polyamide.
  • Non-sterile
  • Polypropylene (PP) suitable for steam autoclaves
  • Polyamide (PA) suitable for hot-air sterilisers
  • Foil thickness: 0.05mm
  • Nominal capacities from 10L to 130L
  • For single use only
Protect from direct light
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 130 L
Colore Translucent
Da utilizzare con (applicazione) Hygienic disposal of contaminated laboratory items
Materiale Polyamide
Spessore (sistema metrico) 0.05 mm
Dimensioni (L x P) 1100 x 700mm