Learn More
Buerkle™ DispoTube Disposable Sampler
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
200 mL
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
1000 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Ergonomic handle for easy grip, even with gloves
- All-layer and target point samples possible
- Clean room manufactured
- Sterile varieties are sterilized by gamma rays
Specifica
Specifica
| Product Type | Sampler |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 6.76 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 21 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |