Learn More
Buerkle™ DispoTube Disposable Sampler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-6827032 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
200 mL
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
1000 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15531751
Marca: Buerkle™ 53936620
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed with an ergonomic handle for easy sampling in difficult conditions. The Buerkle™ DispoTube Disposable Sampler is intended for taking samples of liquids and can easily be used with gloves.
  • Ergonomic handle for easy grip, even with gloves
  • All-layer and target point samples possible
  • Clean room manufactured
  • Sterile varieties are sterilized by gamma rays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sampler
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 6.76 oz.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm