Learn More
Fisherbrand™ Dissecting Board
Codice prodotto. p-4520602 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale):
11 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12770866
Marca: Fisherbrand™ DB2002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
No swelling, warping or cracking when you use Fisherbrand™ Richard-Allan Scientific™ Dissecting Boards.
No swelling, warping or cracking when you use Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Dissecting Boards, crafted of high-density polyethylene.
Features:
  • Dimensional scales permit quick sizing and serve as part of permanent record
  • Rubber feet stabilize working surface and help prevent board from slipping on workbench
  • White background contrasts with specimens for excellent photographic detail
  • Boards have a spill-containment border
  • Styrene-capped pins secure specimens and are available separately
Dimensions:
  • Large board measures: 23 x 16 x 0.38 in. (58.4 x 40.6 x 0.97cm)
  • Small board measures: 13 x 11 x 0.63 in. (33 x 28 x 1.6cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dissecting Board
Colore Bianco
Descrizione 1 Ea.
Materiale HDPE
Spessore (sistema imperiale) 0.625 in.
Spessore (sistema metrico) 1.6 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 28 cm