Learn More
Brady™ Etichette in carta solubile
Codice prodotto. p-200003573
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41 Label Printer, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Lunghezza (sistema metrico):
6.4 m
7.62 m
Larghezza (sistema metrico):
19.05 mm
38.1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17801495
Marca: Brady™ 149606
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
L’etichetta di carta solubile in acqua è autoadesiva ed estremamente facile da applicare. Messa a contatto con l’acqua calda, l’etichetta si scioglie completamente in 3 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo.
  • Si scioglie completamente in acqua senza lasciare residui di adesivo.
  • L’etichetta di carta solubile in acqua è autoadesiva ed estremamente facile da applicare. Messa a contatto con l’acqua calda, l’etichetta si scioglie completamente in 30 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo. Riduce il lavoro necessario per rimuovere le etichette, riduce la manutenzione di filtri e scarichi e permette di rietichettare facilmente articoli riutilizzabili in molti settori.
Specifica
Product Type Printer Ribbon
Colore Black on White
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Materiale Paper
Print Technology Trasferimento termico
Lunghezza (sistema imperiale) 25 ft.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 m
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.0762 mm
Dimensioni (L x P) 38.10 mm (W) x 7.62 m (L)
Tipo di adesivo Acrylic, Removable
Finitura Matte
Formato Label
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +100°C
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling
Quantità 1 Ribbon
Alternate Part Number MC-1500-403