Learn More
Distillation Standard ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (Nominal value: 30-178.6 °C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16070182
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 16070182
Marca: Paragon Scientific CRMDIGA
Distillation Certified Reference Materials are for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Distillation according to ASTM D86. Alternative test methods are IP 123 and ISO 3405
  • Certified Reference Material for Distillation
  • Manufactured in accordance with ASTM / EN or IP test methods
  • Certified via Round Robin
  • Supplied with MSDS.
  • Tamper evident security packaging.
  • 12 month shelf life.
  • Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Numero UN UN 1203
Quantità 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Distillation Standard
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: gasoline
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.