Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Teste di distillazione
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 14/23 Vertical, NS 14/23 Oblique
NS 19/26 Vertical, NS 19/26 Oblique
NS 19/26 verticale, NS 19/26 obliquo
NS 24/29 Vertical, NS 24/29 Oblique
NS 29/32 Vertical, NS 29/32 Oblique
Modello:
Claisen
Plain
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Meets DIN 12594 standards
- NS socket and two NS cones
- Descending angle of 75°
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For distillation thermometers of 55 mm built-In length |
| Tipo | Distilling Head |
| Materiale | Duran Glass |
| Certificazione/Conformità | DIN 12594 |
| Giunto rastremato standard | NS 14/23 Vertical, NS 14/23 Oblique |
| Modello | Claisen |