missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Heads Acc. to Claisen
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
Vertical 24/29 (NS) Oblique 19/26 (NS)
Vertical 24/29 (NS) Oblique 24/29 (NS)
Vertical 29/32 (NS) Oblique 14/23 (NS)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12594 and in addition to standard
- With two parallel NS 14/23 sockets and two NS cones (descending angle: 75°)
- For distillation thermometers of 55 mm built-in length
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
| Giunto rastremato standard | Vertical 24/29 (NS) Oblique 24/29 (NS) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto