missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Distilling Heads Acc. to Claisen

Codice prodotto. p-7222464
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
Vertical 24/29 (NS) Oblique 19/26 (NS)
Vertical 24/29 (NS) Oblique 24/29 (NS)
Vertical 29/32 (NS) Oblique 14/23 (NS)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10423301

Marca: Lenz Laborglasintrumente 05030041

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.

  • Acc. to DIN 12594 and in addition to standard
  • With two parallel NS 14/23 sockets and two NS cones (descending angle: 75°)
  • For distillation thermometers of 55 mm built-in length
  • Made of DURAN™ tubing

Specifica

Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Materiale Borosilicate Glass 3.3
Giunto rastremato standard Vertical 29/32 (NS) Oblique 14/23 (NS)
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato