Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Distilling Links with Liebig Condenser and Head to Claisen
Distilling Links with Liebig Condenser and Head to Claisen made of DURAN™ tubing.
93.00€ - 174.90€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | For distillation thermometers of 55 mm built-In length |
---|---|
Tipo | Distilling Link |
Materiale | Duran Glass |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza camicia (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza camicia (sistema metrico) | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10040511
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05057201 |
160 mm | NS 14/23, NS 14/23 |
93.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10789633
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05057314 |
250 mm | NS 29/32, NS 29/32 |
174.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10090541
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05057304 |
250 mm | NS 14/23, NS 29/32 |
98.47€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Specifica
For distillation thermometers of 55 mm built-In length | |
Distilling Link | |
Duran Glass |