Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Distilling Links with Liebig Condenser and Head to Claisen
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 29/32, NS 29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For distillation thermometers of 55 mm built-In length |
| Tipo | Distilling Link |
| Materiale | Duran Glass |
| Giunto rastremato standard | NS 14/23, NS 14/23 |
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 160 mm |