Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Links with Socket
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Distilling links without condenser
- With two vertical NS cones
- With socket
- NS 14/23 for distillation thermometers of 55 mm built-in length
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Duran Glass |
| Giunto rastremato standard | Cone NS 14/23, Socket NS 14/23 |