Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Links with Splash Head
Codice prodotto. 10244341
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10244341
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05043001
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With two vertical NS cones and splash head
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass 3.3
Giunto rastremato standard NS 14/23