Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Links with Splash Head
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With two vertical NS cones and splash head
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
| Giunto rastremato standard | NS 14/23 |