Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distribution Tubes With Frit
Codice prodotto. p-7222471
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Da utilizzare con (applicazione):
Specific heavy solvents
Specific light solvents
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10204151
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05433203
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Distribution tubes with frit (porosity: 0)
  • For specific light solvents
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (applicazione) Specific heavy solvents