Learn More
Disulfoton, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16646203 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16646203
Marca: Honeywell Fluka R1684100MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Disulfoton
CAS 298-04-4
CAS max % ≤ 100%
Densità 1.140 g/cm3 (20°C)
Punto d'infiammabilità 133°C
Beilstein 1709167
Colore Incolore
Punto di fusione <25°C
Punti di ebollizione 128°C (1.33 hPa)
Sinonimo O,O-diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl] phosphorodithioate
Molecular Weight (g/mol) 274.40 g/mol
Quantità 100 mg
Grado Acaricides and Insecticides