Learn More
Eppendorf™ Divider for Cardboard Storage Boxes, 30 mm Height
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
100 Tubes
49 Tubes
64 Tubes
81 Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- White freezer cardboard dividers are ideal for sample storage at 4 °C, -20 °C, or -86 °C
- Dividers are available for freezer boxes in 53 mm (2 in.), 76 mm (3 in.), and 102 mm (4 in.)
- Freezer box dividers are available in 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, and 10 x 10
- Dimensions: 133 mm x 133 mm
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Box Divider |
| Capacità | 49 Tubes |
| Imballaggio | 10/Pk. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Array di provette | 7 x 7 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 133 mm |
| Vedi altri risultati |