Learn More
Tenak™ Grid Divider for Cardboard Cryoboxes 133 x 133mm
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Capacità:
49 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Descrizione
- White in color
- Water-repellent for longer durability
- Divider is also available
Specifica
Specifica
| Descrizione | Grid divider |
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Grid Divider |
| Capacità | 49 Vials |
| Array di provette | 7 x 7 |
| Altezza (sistema metrico) | 65 mm |