Learn More
DL-10-Camphorsulfonic acid, 98%
Codice prodotto. 10742041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10742041
Marca: Thermo Scientific Acros 189071000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5872-08-2 | C10H16O4S | 232.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8-2-5872
Formula molecolare C10H16O4S
Molecular Weight (g/mol) 232.29
Numero MDL MFCD00074827
InChI Key MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
PubChem CID 18462
ChEBI CHEBI:55379
IUPAC Name (7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methanesulfonic acid
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico DL-10-Camphorsulfonic acid
Nota nome 98%
Absorbance (20% aq. soln.)
Punto di fusione >195°C
Colore Beige
Perdita all'essiccatura 1.5% max. (105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 11, 316
Fieser 14,71; 15,68; 16,58
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,slightly soluble in ethyl acetate,practically insoluble in ether
Peso formulazione 232.29
Chiarezza (5% in water) Clear solution
Percent Purity 98%
Forma fisica Granular Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-10-Camphorsulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.