Learn More
DL-2-Methylbutyryl chloride, 98%
Codice prodotto. 10095263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10095263
Marca: Thermo Scientific Acros 414150050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 57526-28-0 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57526-28-0
Formula molecolare C5H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 120.58
Numero MDL MFCD00041726
InChI Key XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride
PubChem CID 93697
IUPAC Name 2-methylbutanoyl chloride
SMILES CCC(C)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico DL-2-Methylbutyryl chloride
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 116°C to 118°C
Punto d'infiammabilità 20°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH2CH(CH3)COCl
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.418
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.98
Peso formulazione 120.58
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid