Learn More
DL-2-Octanol, 97%
Codice prodotto. 10155253 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
5mL
Codice prodotto. 10155253
Marca: Thermo Scientific Acros 129410025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-96-6
Numero MDL MFCD00004591
InChI Key SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC Name octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-2-Octanol
Punto di fusione -38.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 174.0°C to 181.0°C
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H18O
Formula lineare CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.4270
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, 419
Fieser 01,109
Indice di Merck 15, 6841
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in most organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 130.23
Peso formulazione 130.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-2-Octanol