missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid, 97%, ACROS Organics™

Codice prodotto. 10720871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10720871

Marca: Thermo Scientific Acros 170380250

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Nota nome tech., 90%
CAS 614-19-7
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C9H11NO2
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C6H5CH(NH2)CH2CO2H
Numero MDL MFCD00008064,MFCD01076238
Beilstein 14, 493
Sinonimo 3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-beta-phenylalanine, beta-phenyl-beta-alanine, 3-phenyl-dl-beta-alanine, h-dl-beta-phe-oh, benzenepropanoic acid, beta-amino, 3-amino-3-phenyl-propionic acid, 3a3ppa, beta-aminohydrocinnamic acid
InChI Key UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 3-amino-3-phenylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Quantità 25 g
PubChem CID 69189
ChEBI CHEBI:68528
Peso formulazione 165.19
Percent Purity ≥96.0%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato