Learn More
DL-Alanine methyl ester hydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 10781715 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10781715
Marca: Thermo Scientific Acros 393311000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13515-97-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13515-97-4
Formula molecolare C4H10ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 139.58
Numero MDL MFCD00035523
InChI Key IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine methyl ester hydrochloride, h-dl-ala-ome.hcl, h-dl-ala-ome hydrochloride, dl-alanine methyl ester hcl, methyl l-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hydrochloride, h-dl-ala-ome hcl, methyl dl-2-aminopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2756298
SMILES Cl.COC(=O)C(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH(NH2)COOCH3·HCl
IUPAC Name methyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Quantità 100 g
Peso formulazione 139.58
Percent Purity ≥98.0%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.