Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Arginine, 98%
Codice prodotto. 11458137
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11458137
Marca: Thermo Scientific Chemicals A17520.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7200-25-1 | C6H14N4O2 | 174.204 g/mol
DL-Arginine is used in the synthesis of creatine and polyamines. DL-Arg is used in physicochemical analysis of amino acid complexation dynamics and crystal structure formations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
DL-Arginine is used in the synthesis of creatine and polyamines. DL-Arg is used in physicochemical analysis of amino acid complexation dynamics and crystal structure formations.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7200-25-1
Formula molecolare C6H14N4O2
Molecular Weight (g/mol) 174.204
Numero MDL MFCD00063117
InChI Key ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-arginine, arginin, h-dl-arg-oh, 2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid, unii-fl26ntk3ep, dl-arginine, free base, fl26ntk3ep, wln: muyzm3yzvq &gh, arginine, dl
PubChem CID 232
ChEBI CHEBI:29016
IUPAC Name 2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Arginine
Punto di fusione ∼230°C (decomposition)
Beilstein 1725411
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Quantità 5 g
Peso formulazione 174.2
Sensibilità Air Sensitive
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Arginine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: DL-Arginine