Learn More
DL-Buthionine (S,R)-sulfoximine, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Buthionine (S, R)-sulfoximine |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 215°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3(CH2)3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H |
| Quantità | 500 mg |
| Indice di Merck | 15, 1528 |
| Vedi altri risultati |