Learn More
DL-Carnitine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10234230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10234230
Marca: Thermo Scientific Acros 108450250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 461-05-2 | C7H15NO3·HCl | 197.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 461-05-2
Formula molecolare C7H15NO3·HCl
Molecular Weight (g/mol) 197.66
Numero MDL MFCD00011904
InChI Key JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo dl-carnitine hydrochloride, 3-carboxy-2-hydroxypropyl-trimethylammonium hydrochloride, 2,4-bis oxidanyl-4-oxidanylidene-butyl-trimethyl-azanium hydrochloride
PubChem CID 24206429
IUPAC Name (3-carboxy-2-hydroxypropyl)-trimethylazanium;hydrochloride
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)O)O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Carnitine hydrochloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 190°C to 205°C
Colore White
pH 1.8 to 2.5 (10% soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2CCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 1849
Rotazione specifica −1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol,slightly soluble in cold ethanol,practically insoluble in acetone and ether
Trasmittanza 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Peso formulazione 197.66
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals, Powder, Needles or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Carnitine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo||Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.