Learn More
DL-Isocitric Acid Lactone, TRC
Codice prodotto. 30134777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134777 500 mg 500mg
30003995 100 mg 100mg
30008172 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134777 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI627103500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4702-32-3
Formula molecolare C6 H6 O6
Molecular Weight (g/mol) 174.11
Sinonimo 1,4-Lactone-3-carboxy-2,3-dideoxypentaric acid, Isocitric lactone, Tetrahydro-5-oxo-2,3-furandicarboxylic acid
IUPAC Name 5-oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CC(=O)OC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Isocitric Acid Lactone
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H6O6/c7-3-1-2(5(8)9)4(12-3)6(10)11/h2,4H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
Peso formulazione 174.0164