Learn More
DL-Isocitric acid, trisodium salt hydrate, 95%
Codice prodotto. 10388050 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10388050 1 g Bottiglia in vetro 1g
10311054 5 g Bottiglia in vetro 5g
10053573 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10388050 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 205010010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1637-73-6 | C6H5Na3O7 | 258.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1637-73-6
Formula molecolare C6H5Na3O7
Molecular Weight (g/mol) 258.07
Numero MDL MFCD00149284
InChI Key HWMVXEKEEAIYGB-UHFFFAOYNA-K
Sinonimo dl-isocitric acid, isocitric acid trisodium salt, sodium isocitrate, dl-isocitric acid trisodium salt hydrate, dl-isocitric acid trisodium salt, trisodium 1-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, trisodium isocitrate, tripotassium isocitrate, isocitric acid, dl, dl-isocitric acid, trisodium salt hydrate
PubChem CID 168942
IUPAC Name trisodium;1-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(C(CC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Isocitric acid, trisodium salt hydrate
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NaO2CCH2CH(CO2Na)CH(OH)CO2Na·xH2O
Quantità 1 g
Beilstein 03, 555
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 258.07
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder