Learn More
DL-Isoleucine, 99%
Codice prodotto. 11448960
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
50g
Codice prodotto. 11448960
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17521.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 443-79-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 443-79-8
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00004268
InChI Key AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
PubChem CID 94206
ChEBI CHEBI:20899
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Isoleucine
Punto di fusione ∼280°C (decomposition)
Beilstein 1721796
Indice di Merck 14,5179
Sinonimo d-alloisoleucine, d-allo-isoleucine, 2r,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-d-isoleucine, alloisoleucine, d, h-d-allo-ile-oh, threo-d-isoleucine, dl-allo-isoleucine, hile, h-dl-allo-ile-oh
IUPAC Name (2R,3S)-2-amino-3-methylpentanoic acid
Quantità 100 g
Peso formulazione 131.18
Percent Purity 99%