Learn More
DL-Lactic acid, 80-85% aq. soln.
Codice prodotto. 15498999
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
2500 g
Dimensione della confezione:
1000g
2500g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498999 1000 g 1000g
15419009 250 g 250g
15409009 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15498999 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14259.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
DL-Lactic acid is used to produce serial products or widely used in food, vintage, beverage, drugs, polymerization, textile, leather, tobacco, feed, plastic chemicals, pesticide, polymer solution and other industry. Lactic acid is also used as an acidifying agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water and in ethanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-21-5
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Numero MDL MFCD00004520
InChI Key JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC Name Acido 2-idrossipropanoico
SMILES CC(O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Lactic acid
Punti di ebollizione 122°C (15 mmHg)
Densità 1.209
Quantità 1000 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.423
Beilstein 1209341
Indice di Merck 145336
Informazioni di solubilità Soluble in water and in ethanol.
Peso formulazione 90.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80 to 85% aq. Soln.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Lactic acid, 80-85% aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid