Learn More
DL-Lactic acid, 90%
Codice prodotto. 10031120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10031120 1 kg Glass bottle 1kg
10736341 25 g Glass bottle 25g
10153460 500 g Glass bottle 500g
10487510 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
10554074 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10031120 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125060010
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-21-5 , 7732-18-5
Formula molecolare C3H6O3
Molecular Weight (g/mol) 90.08
Numero MDL MFCD00004520
InChI Key JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC Name Acido 2-idrossipropanoico
SMILES CC(O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Lactic acid
Punto di fusione 18.0°C
Punti di ebollizione 122.0°C (15.0 mmHg)
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2000g/mL
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.4252 to 1.4272
Residuo dopo la combustione 0.1% max.
Gravità specifica 1.2
Formula lineare CH3CH(OH)CO2H
Indice di Merck 15, 5384
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, furfurol, glycerol, less soluble in ether, practically insoluble in chloroform, carbon, disulfide, petroleum ether
Peso formulazione 90.08
Percent Purity 90%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Lactic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.