Learn More
DL-Lactic Acid Lithium Salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11384009 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11384009 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11384009 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210082405
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Lactic Acid Lithium Salt
CAS 867-55-0
Colore White
Quantità 5 g
Forma fisica Powder
Formula molecolare C3H5LiO3
Numero MDL MFCD00065399
Sinonimo lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
InChI Key GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
IUPAC Name lithium;2-hydroxypropanoate
Molecular Weight (g/mol) 96.01
PubChem CID 23673452
Peso formulazione 96.01