Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Leucine, 99%
Codice prodotto. 11483254
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
Codice prodotto. 11483254
Marca: Thermo Scientific Chemicals A10590.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 328-39-2 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 328-39-2
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00063087
InChI Key ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
PubChem CID 857
ChEBI CHEBI:25017
IUPAC Name 2-amino-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)CC(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Leucine
Punto di fusione ∼294°C (sublimation)
Beilstein 636005
Indice di Merck 14,5451
Densità 1.293
Quantità 50 g
Peso formulazione 131.18
Percent Purity 99%