Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-m-Tyrosine, 98.5%
Codice prodotto. 10153620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10153620
Marca: Thermo Scientific Chemicals 140630010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 775-06-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 775-06-4
Formula molecolare C9H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 181.19
Numero MDL MFCD00002597
InChI Key JZKXXXDKRQWDET-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-m-tyrosine, 2-amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl-dl-alanine, m-tyrosine, dl, d,l-metatyrosine, 3-hydroxy-dl-phenylalanine, dl-meta-tyrosine, dl-phenylalanine, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl-dl-alanine, dl-3-tyrosine
PubChem CID 13052
IUPAC Name 2-amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=CC(O)=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-m-Tyrosine
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.50%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 605
Indice di Merck 14, 9840
Acqua 0.5% max. (K.F.)
Quantità 1 g
Peso formulazione 181.19
Percent Purity ≥98.0%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-m-Tyrosine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.