Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Malic acid |
| Punto di fusione | 128.0°C to 132.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | HO2CCH2CH(OH)CO2H |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 558g/L (20°C). Other solubilities: 82.70 g/100 g methanol-17.75 g/100 g acetone (20°C, 45.53 g/100 g ethanol-20.70 g/ 100 g dioxane (20°C, 0.84 g/100 g diethyl ether (20°C), practically insoluble in benzene |
| Peso formulazione | 134.09 |
| Percent Purity | 99+% |
| Quantità | 500 g |
| Punto d'infiammabilità | 203°C |
| Imballaggio | Plastic bottle |
Sicurezza e movimentazione
- DL-Malic acid