Learn More
DL-Malic acid, 99+%
Codice prodotto. 10584051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10584051 1 kg Plastic bottle 1kg
10256523 250 g Plastic bottle 250g
10025723 500 g Plastic bottle 500g
11965071 5 kg Plastic Drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10584051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125250010
 Articolo soggetto a restrizioni
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 6915-15-7 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6915-15-7
Formula molecolare C4H6O5
Molecular Weight (g/mol) 134.087
Numero MDL MFCD00064212
InChI Key BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
IUPAC Name 2-hydroxybutanedioic acid
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Malic acid
Punto di fusione 128.0°C to 132.0°C
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 203°C
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare HO2CCH2CH(OH)CO2H
Informazioni di solubilità Solubility in water: 558g/L (20°C). Other solubilities: 82.70 g/100 g methanol-17.75 g/100 g acetone (20°C, 45.53 g/100 g ethanol-20.70 g/ 100 g dioxane (20°C, 0.84 g/100 g diethyl ether (20°C), practically insoluble in benzene
Peso formulazione 134.09
Percent Purity 99+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Malic acid