Learn More
DL-Malic Acid, BAKER ANALYZED™ Biochemical Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15548814 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15548814 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15548814 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore P49407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.65€
    102.89€ / 500g
    Risparmia 38.76€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-03-2027
High quality biochemicals for research use
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Malic Acid
CAS 617-48-1
Formula molecolare C4H6O5
Sinonimo malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
InChI Key BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
IUPAC Name 2-hydroxybutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 134.087
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Peso formulazione 134.09
Grado BAKER ANALYZED™ Biochemical Reagent
Quantità 500 g
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 1.60kg
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (±)-Malic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (±)-Malic acid