Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Magnesium perchlorate |
| Formula lineare | Mg(ClO4)2 |
| Numero UN | UN1475 |
| Peso formulazione | 223.21g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT) |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Forma fisica | Solid |