Specifica
| Materiale o nome chimico | DL-Mandelic acid |
| Nota nome | 99+% |
| Punto di fusione | 117°C to 121°C |
| Colore | White |
| Quantità | 1 kg |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Forma fisica | Cristalli o polvere di cristalli |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | C6H5CH(OH)CO2H |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- DL-Mandelic acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: DL-Mandelic acid