Learn More
DL-Mandelic acid, 99+%
Codice prodotto. 11975071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11975071 5 kg Plastic Drum 5kg
10625942 100 g Plastic bottle 100g
10745771 250 g Plastic bottle 250g
10416750 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11975071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125310050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 90-64-2 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-64-2
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.149
InChI Key IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
PubChem CID 1292
ChEBI CHEBI:35825
IUPAC Name 2-hydroxy-2-phenylacetic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Mandelic Acid
Nota nome 99+%
Punto di fusione 117°C to 121°C
Colore White
Quantità 5 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Drum
Forma fisica Cristalli o polvere di cristalli
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare C6H5CH(OH)CO2H
Peso formulazione 152.15
Percent Purity ≥99.0% (Acid)