Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Methionine, 99+%
Codice prodotto. 10326960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50g
250g
Codice prodotto. 10326960
Marca: Thermo Scientific Chemicals undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 59-51-8 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-51-8
Formula molecolare C5H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 149.21
Numero MDL MFCD00063096
InChI Key FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione
PubChem CID 876
ChEBI CHEBI:16811
SMILES CSCCC(N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Methionine
Nota nome 99+%
Ammonio 1000ppm max.
pH 5.4 to 6.1 (2% w/v aq. soln.)
Colore White
Cloruro 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C)
Altri aminoacidi 0.2% max. (TLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Solfato 200ppm max.
Indice di Merck 15, 6047
Trasmittanza 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.1% max.
Densità 1.34g/mL
IUPAC Name 2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
Quantità 2.5 g
Peso formulazione 149.21
Percent Purity 99.0 to 101.0% (on dried substance)
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals