Learn More
DL-N-Benzoyl-2-methylserine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10051701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10051701
Marca: Thermo Scientific Acros 339790010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7508-82-9
Formula molecolare C11H13NO4
Molecular Weight (g/mol) 223.23
Numero MDL MFCD01863306
InChI Key FVWQRKJTTRAXJP-NSHDSACASA-N
Sinonimo s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, n-benzoyl-2-methylserine, 2s-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, s-2-methyl-2-benzoylamino-3-hydroxypropanoic acid, 2s-3-hydroxy-2-methyl-2-phenylformamido propanoic acid
PubChem CID 7167581
IUPAC Name (2S)-2-benzamido-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(CO)(C(=O)O)NC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico DL-N-Benzoyl-2-methylserine
Nota nome 98%
Punto di fusione 153.0°C to 159.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,aq. naoh,aq. na2co3
Peso formulazione 223.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder