Learn More
DL-Phenylalaninol, 95%
Codice prodotto. 15460319
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15460319
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63562.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16088-07-6 | C9H13NO | 151.209 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16088-07-6
Formula molecolare C9H13NO
Molecular Weight (g/mol) 151.209
Numero MDL MFCD00066689
InChI Key STVVMTBJNDTZBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-phenylalaninol, 2-amino-3-phenyl-1-propanol, phenylalaninol, s-phenylalaninol, l-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-benzylethanolamine, benzenepropanol, beta-amino, s-beta-aminobenzenepropanol, chembl21676, 2-amino-3-phenyl-propan-1-ol
PubChem CID 76652
IUPAC Name 2-amino-3-phenylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Phenylalaninol
Punto di fusione 69°C to 73°C
Numero UN UN3259
Beilstein 2208237
Quantità 25 g
Peso formulazione 151.21
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid