Learn More
DL-sec-Phenethyl alcohol, 97%
Codice prodotto. p-180757 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10215231
Marca: Thermo Scientific Acros 351881000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-85-1 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-85-1
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00004508
InChI Key WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylphenyl carbinol, 1-phenylethan-1-ol, alpha-methylbenzyl alcohol, styralyl alcohol, 1-phenethyl alcohol, styrallyl alcohol, methylphenylcarbinol, 1-phenylethyl alcohol, phenylmethylcarbinol, 1-hydroxyethyl benzene
PubChem CID 7409
ChEBI CHEBI:669
IUPAC Name 1-phenylethanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-sec-Phenethyl alcohol
Nota nome 97%
Punto di fusione 20°C
Colore Colorless
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 203°C to 205°C
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(CH3)OH
Indice di rifrazione 1.5260 to 1.528
Quantità 100 g
Beilstein 06, II, 444
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: 29g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
Viscosità 11.2 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-sec-Phenethyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.