Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Serine, 99%
Codice prodotto. 10336730 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10336730
Marca: Thermo Scientific Chemicals 132650250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 302-84-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 302-84-1
Formula molecolare C3H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 105.093
Numero MDL MFCD00064223
InChI Key MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
IUPAC Name 2-amino-3-hydroxypropanoic acid
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Serine
Ammonio 200ppm max.
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Altri aminoacidi 0.5% max. (TLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 511
Solfato 500ppm max.
Indice di Merck 15, 8599
Trasmittanza 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.1% max.
Densità 1.53g/mL
Quantità 25 g
Peso formulazione 105.09
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals