Learn More
DL-Tartaric acid, 99.5%
Codice prodotto. 11915061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11915061 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10676924 100 g Plastic bottle 100g
10487330 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11915061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 137870025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 133-37-9 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 133-37-9
Formula molecolare C4H6O6
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Numero MDL MFCD00071626
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
PubChem CID 875
ChEBI CHEBI:15674
IUPAC Name 2,3-dihydroxybutanedioic acid
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Tartaric acid
Punto di fusione 200.0°C to 206.0°C
Colore White
Quantità 2.5 kg
Punto d'infiammabilità 210°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 99.50%
Formula lineare HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, insoluble in chloroform
Peso formulazione 150.09
Percent Purity 99.5%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DL-Tartaric acid