Learn More
Dl-Tartaric Acid, TraceSELECT™, ≥99.9995% (Metals basis), Solstice
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dl-Tartaric Acid |
| CAS | 133-37-9 |
| Punto di fusione | 210°C to 212°C |
| Formula molecolare | C4H6O6 |
| Formula lineare | HOOC(CHOH)2COOH |
| Numero MDL | MFCD00071626 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 1725148 |
| Sinonimo | dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid |
| InChI Key | FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N |
| Vedi altri risultati |