Learn More
DL-Threonine, >99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11413451 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 11413451
Marca: MP Biomedicals 0210305010
Identificatori chimici
CAS 80-68-2
Formula molecolare C4H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Numero MDL MFCD00063722
InChI Key AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Sinonimo dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
PubChem CID 205
ChEBI CHEBI:38263
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico DL-Threonine
Colore White
IUPAC Name (2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
Quantità 10 g
Peso formulazione 119.1
Percent Purity >99%
Forma fisica Powder